Documenti fondamentali
91986
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
Scegli un formato
10 VIALS
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 VIALS
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Applicazioni
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)