917664
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Saggio
≥95%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCC1=C(C2CCNCC2)C=CC=C1.Cl
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)