917419
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C13H20N2.2ClH/c14-8-5-11-3-1-2-4-13(11)12-6-9-15-10-7-12;;/h1-4,12,15H,5-10,14H2;2*1H
ONRWENIJVYXDCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)