917656
3-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1)O.Cl
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)