Documenti fondamentali
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95%
Stato
powder
contiene
≤11.0% water
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Applicazioni
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)