714291
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Fmoc-5-azido-L-norvaline, Fmoc-L-δ-azidoornithine, Fmoc-Orn(N2)-OH
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid, ≥97.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
Composizione
carbon, 62.2-63.9%
nitrogen, 14.3-15.1%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?