Documenti fondamentali
908770
Sigma-Aldrich
CX82
Umicore
Sinonimo/i:
Dichlorobis[(tert-butyl)dicyclohexylphosphine]palladium(II)
Scegli un formato
1 G
49,90 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H62P2Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
686.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Pd].P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(C)(C)C.P(C2CCCCC2)(C1CCCCC1)C(C)(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/2C16H31P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*14-15H,4-13H2,1-3H3;2*1H;
UXEDXFSHGPWQJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)