Documenti fondamentali
701998
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(di-cyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
98%
Sinonimo/i:
PdCl2(dcypf)
Scegli un formato
250 MG
56,10 €
1 G
213,00 €
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
56,10 €
1 G
213,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H52Cl2FeP2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
755.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
294-300 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
HRAMBTUEZQOQRK-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
1,1′-Bis(di-cyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) or (Pd(dcpf)Cl2) can be used as a catalyst in the synthesis of:
  • α, β-unsaturated amides by hydroaminocarbonylation of alkynes with tertiary amines.[1]
  • Quinazoline derivatives via Suzuki-Miyaura coupling reaction between of quinazolines containing unprotected NH2 group and arylboronic acids.[2]
  • α-aryl carbonyl compounds by α-arylation of ketones with aryl chlorides and aryl bromides.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A highly practical and general route for α-arylations of ketones using Bis-phosphinoferrocene-based palladium catalysts
Grasa GA and Colacot TJ
Organic Process Research & Development, 12(3), 522-529 (2008)
Suzuki-Miyaura coupling of quinazolines containing an unprotected NH2 group: Synthesis and biological testing of quinazoline derivatives
Pulipati Y, et al.
Synthetic Communications, 47(12), 1142-1150 (2017)
Palladium-catalyzed hydroaminocarbonylation of alkynes with tertiary amines via C-N bond cleavage
Gao, Bao and Huang, Hanmin
Organic Letters, 19(22), 6260-6263 (2017)