Documenti fondamentali
90780
Sigma-Aldrich
Tributylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Tri-n-butylamine
Scegli un formato
100 ML
57,00 €
500 ML
161,00 €
57,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
57,00 €
500 ML
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.35
Beilstein:
1698872
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (GC)
P. ebollizione:
216 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
57,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.38 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °F
Limite di esplosione
6 %
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tributylamine is a tertiary amine. It has been reported to prevent the corrosion of mild steel in HCl solution.[1]
Applicazioni
Tributylamine (n-Bu3N) has been used to compose the mobile phase for the liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.[2]
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles).[3] It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.[4]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
A Touati et al.
Journal of protein chemistry, 11(6), 613-621 (1992-12-01)
The study of the solubility of unstructured proteins (alpha s1-, beta-, and kappa-casein) and well-structured globulin (beta-lactoglobulin) in low water binary solvent systems demonstrated the crucial importance of solvent polarity and neutralization of protein polar functions on the final outcome
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is
I E Flesch et al.
Infection and immunity, 56(6), 1464-1469 (1988-06-01)
Bone marrow-derived murine macrophages are able to inhibit the growth of Mycobacterium bovis and of some strains of M. tuberculosis after stimulation with either recombinant gamma interferon (rIFN-gamma) or lymphokines from antigen-specific T-cell clones. To elucidate the mechanism(s) involved in