Documenti fondamentali
8.08358
Sigma-Aldrich
Tributylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Tributylamine
Scegli un formato
100 ML
32,60 €
1 L
52,50 €
2.5 L
69,80 €
40 KG
832,00 €
32,60 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
32,60 €
1 L
52,50 €
2.5 L
69,80 €
40 KG
832,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-058-7
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99.0% (GC)
P. ebollizione:
216-217 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
0.18 hPa ( 20 °C)
32,60 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.18 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
190 °C
Potenza
420-780 mg/kg LD50, oral (Rat)
195 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-6.0 % (v/v)
pH
10.6 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. ebollizione
216-217 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-70 °C
Temp. transizione
flash point 63-66 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Temperature Effects on the Thermodynamic Parameters of Tributylamine Adsorption on Carbon Steel as a Corrosion Inhibitor: This study explores tributylamine′s effectiveness as a corrosion inhibitor for carbon steel in carbon dioxide-saturated environments, optimizing inhibitor concentration for maximum efficiency (Hashemi et al., 2023).
  • Method development for the acquisition of adsorption isotherm of ion pair reagents Tributylamine and Triethylamine in ion pair chromatography: Investigates the optimization of ion pair chromatography for analyzing oligonucleotides using tributylamine and triethylamine, emphasizing methodological improvements in chromatographic analysis (Haseeb et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.776 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5