87997
Tetrapentylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
powder
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
100-101 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)