263834
Tetrahexylammonium chloride
96%
Sinonimo/i:
Tetra-n-hexylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
ODTSDWCGLRVBHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Development of supramolecular solvents: It serves as a key component in the synthesis of ribbon-shaped supramolecular solvents, which are employed for greener microextraction techniques of water-soluble organic pollutants, highlighting its role in environmental chemistry (Algar et al., 2023).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3