87297
Tetrahexylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
99-100 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 500 nm Amax: 0.03
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?