Vai a
87296
Tetra-eptilammonio bromuro
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1370,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.69
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-459-3
Beilstein/REAXYS Number:
3763391
MDL number:
363,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
quality
LiChropur
mol wt
490.69 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
87-89 °C (lit.), 89-91 °C
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Novel potentiometric application for the determination of pantoprazole sodium and itopride hydrochloride in their pure and combined dosage form: Highlights a novel potentiometric method where Tetraheptylammonium bromide is used as an ion-pairing agent to enhance the sensitivity and selectivity of drug measurement in pharmaceutical formulations, demonstrating its importance in analytical chemistry and quality control applications (Ragab et al., 2015).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
442395236787301
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
form
flakes
form
liquid
form
powder or crystals
form
flakes
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
mol wt
490.69 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
average mol wt 62,000
mol wt
-
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetra-eptilammonio bromuro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)