87191
Sodium 1-tetradecanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1-Tetradecanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17;/h2-14H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
AYFACLKQYVTXNS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)