Vai a
30633
1-decansolfonato di sodio
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-decansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
159,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an ion-associating reagent.
Application
Reagente per l′associazione ionica per HPLC, inclusa l′analisi di peptidi e proteine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30631D3412106437
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
~98%
assay
≥99%
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-decansolfonato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)