86944
Hexamethyldisilazane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Silazane HMN, HMDS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
125 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- modifier to control the shape, formation of agglomerates,surface area and pore size of silica particles.
- precursor for the depositing of SiNx on diamond like carbon films.
- protective hydrophobic coating for nanoparticles.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
52.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?