86348
TCBS Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Vibrio Selective Agar, Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 21872-1:2017
according to ISO 21872-2:2007
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 14 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric citrate, 1 g/L
mixed peptone, 10 g/L
ox-bile, 5 g/L
sodium chloride, 10 g/L
sodium cholate, 3 g/L
sodium citrate, 10 g/L
sodium thiosulfate, 10 g/L
sucrose, 20 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
8.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Vibrio spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.