51490
Hektoen Enteric Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
acid fuchsin, 0.1 g/L
agar, 15.0 g/L
ammonium ferric citrate, 1.5 g/L
bile salts, 9 g/L
bromothymol blue, 0.065 g/L
lactose, 12 g/L
mixed peptone, 12 g/L
salicin, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 5 g/L
sucrose, 12 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for bacteria (General Media)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.