1.01800
Alkaline Peptone Water
According to ISO 8914, FDA-BAM, APHA, and AOAC; For microbiology
Sinonimo/i:
APW; Peptone Water, alkaline; Peptone Water
Prodotti consigliati
agenzia
AOAC®
APHA
FDA-BAM
ISO 8914
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
8.3-8.7 (25 °C, 20 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
20 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Vibrio spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Appearance (colour): yellow
pH-value (25 °C): 8.3 - 8.7
Colony count (Vibrio vulnificus ATCC 33149): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037)): ≥ 1E+06 CFU/ml
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: bloog agar.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3