Documenti
86321
Supelco
Calibrator 0,0 for FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
About This Item
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.21
Saggio
13.5% heptadecane basis
86.5% isopropyl myristate basis
Forma fisica
liquid
applicazioni
food and beverages
general analytical
Applicazioni
Standard for quality control of frying oils
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)