86195
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Gruppo funzionale
carboxylic acid
sulfonic acid
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?