S3147
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.02% Insoluble matter
≤0.05% Salicylic Acid
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.035%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?