79710
O-Phospho-DL-serine
≥98.0% (NT), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, DL-SOP, DL-Serine monophosphoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
O-Phospho-DL-serine, ≥98.0% (NT)
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.5% free serine (TLC)
≤1% water
Colore
white to faint beige
Stringa SMILE
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges