85180
Silver diethyldithiocarbamate
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
Sinonimo/i:
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Stato
powder
Qualità
for the determination of As
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?