82962
Peptone from meat, enzymatic digest
for biotechnological purposes
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Livello qualitativo
Grado
for biotechnological purposes
Forma fisica
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥2.7%
total nitrogen (N), ≥14%
Confezionamento
pkg of (50 g
1 kg
5 kg)
Residuo alla calcinazione
≤6%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
in Escherichia coli DH5a
production of plasmid DNA at large scale
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.