Documenti fondamentali
81411
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 150,000
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
1 G
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
182,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~151000
Mp ~160000
Mw ~154000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
67302
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 30,000
Supelco
81408
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000,000
Supelco
81416
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~192,000
Sigma-Aldrich
430102
Polystyrene