441147
Polystyrene
average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
PM
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
Resistenza all’urto
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
Impurezze
≤5% mineral oil
Temp. transizione
Tg 95 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Allungamento
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.