Documenti fondamentali
81401
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 500
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
1 G
328,00 €
328,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
328,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
328,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~470
Mp ~472
Mw ~520
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.11
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Weathering of Polymers (1983)