Documenti fondamentali
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
Scegli un formato
25 G
93,60 €
100 G
204,00 €
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
93,60 €
100 G
204,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Beilstein:
3916558
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
crystals
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)