B65780
(2-Bromoethyl)benzene
98%
Sinonimo/i:
2-Phenylethyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. eboll.
220-221 °C (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Lactone derivatives by Sn-catalyzed double carbonylation reaction
- α-iminocarboxamides by via one-pot, three-component coupling reaction of aryl isocyanide and aryl isocyanate in the presence of SmI2.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup