Documenti fondamentali
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
Scegli un formato
10 G
43,60 €
50 G
124,00 €
43,60 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
43,60 €
50 G
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO · xHCl · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13 (anhydrous free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
255-602-8
NACRES:
NA.22
43,60 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
94-96 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
SXWRTZOXMUOJER-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3