Documenti fondamentali
798053
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid
Scegli un formato
100 G
114,00 €
500 G
234,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
114,00 €
500 G
234,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.05
Beilstein:
1209322
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Glycolic acid, also known as α-hydroxy acetic acid (AHA), is commonly used in chemical peels.[1][2]
Applicazioni
Glycolic acid may be used in the preparation of glycolide, a monomer for preparing poly(glycolic acid) (PGA).[3]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sharma SK, et al.
A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications., 153-153 (2011)
Glycolic acid peels for the treatment of wrinkles and photoaging.
Moy LS, et al.
The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, 19(3), 243-246 (1993)
L Atzori et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 12(2), 119-122 (1999-05-27)
Glycolic acid chemical peels have been widely accepted as a useful modality in many cutaneous conditions characterized by abnormalities of keratinization. The aim of this study is to evaluate the use of glycolic peels in the main clinical forms of
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.