420603
Glycolic acid solution
technical grade, 70 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.412
P. eboll.
112 °C
Punto di fusione
10 °C
Densità
1.25 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1