Documenti
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Sinonimo/i:
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Forma fisica
liquid
Concentrazione
30% in water
Indice di rifrazione
n/D 1.364
Densità
1.066 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2