77253
Heptafluorobutyric anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.287 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
1.674 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?