Vai a
77249
Acido eptafluorobutirrico
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acido perfluorobutirrico, HFBA, Reagente di Edman n. 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
760,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3CF2CF2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
In protein sequencing with converted Beckman gas-liquid phase sequencer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
52411H1006164194
description
≥99.0% (GC)
description
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
description
≥98%
description
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
7 (vs air)
vapor density
7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
7 (vs air)
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido eptafluorobutirrico
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf