76693
Dibutyl sulfide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)