52276
1-Hexadecene
analytical standard
Sinonimo/i:
Cetene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>0.8 (vs air)
Tensione di vapore
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
464 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
P. eboll.
274 °C (lit.)
Punto di fusione
3-5 °C (lit.)
Densità
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?