Documenti fondamentali
76462
Supelco
Perchlorate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L perchlorate in water (nominal concentration)
Scegli un formato
100 ML
49,04 €
49,04 €
Prezzo di listino57,70 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
49,04 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
49,04 €
Prezzo di listino57,70 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1000 mg/L perchlorate in water (nominal concentration)
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Risultati analitici
1000 mg/L perchlorate in water, prepared with high purity HClO4 and water
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)