75012
3-Propylidenephthalide
mixture of isomers, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of isomers, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.579-1.590
n20/D 1.586 (lit.)
P. ebollizione
170 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
5 °C (lit.)
Densità
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)