W429300
1-Octene
98%
Sinonimo/i:
1-caprylene, Hexylethylene, Oct-1-ene, 1-octylene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
36 mmHg ( 38 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
446 °F
Limite di esplosione
3.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
122-123 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
camphoraceous
Stringa SMILE
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?