8.20928
1-Octene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
17.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
221 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-6.8 % (v/v)
Viscosità cinematica
0.38 cSt(40 °C)
Punto di fusione
-102 °C
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.72 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
- Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
- Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C