Documenti fondamentali
74042
Millipore
Optochin Disks
suitable for microbiology
Scegli un formato
50 DISCS
24,40 €
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 DISCS
24,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
disc
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | susceptibility testing: suitable
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pneumococcus spp.
Streptococcus viridans
Descrizione generale
The optochin test is a useful diagnostic aid for identification/differentiation of pneumococci and viridans streptococci.[1] Optochin (ethyl hydrocuprein hydrochloride) is inhibitory for pneumococcal growth whereas other streptococci show good growth or a very small zone of inhibition. This test is performed for the diagnosis of pneumococcal infections.
Applicazioni
Optochin Disks has been used to identify pneumococci.[2]
Confezionamento
Sterile filter paper discs (50pcs) impregnated with optochin
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Bile salts suitable for microbiology
Millipore
B8756
Bile salts
Millipore
Millipore
70439
Oxidase Test
Millipore
Millipore
40560
Oxidase Strips
Sterile disks suitable for microbiology
Sigma-Aldrich
74146
Sterile disks
Identification of Clinical Streptococcus pneumoniae Isolates among other Alpha and Nonhemolytic Streptococci by Use of the Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization?Time of Flight Mass Spectrometry System
Damien Dubois
Journal of Clinical Microbiology, 51(6), 1861-1867 (2013)
Biofilm Formation Enhances Fomite Survival of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes
Laura R. Marks
Infection and Immunity, 1141-1146 (2013)
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques