08382
Bacitracin Disks
suitable for microbiology
Scegli un formato
23,40 €
Scegli un formato
About This Item
23,40 €
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | susceptibility testing: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Streptococcus spp.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques