49940
ONPG Disks
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
β-Galactosidase Test Disks, 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside Disks
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to GB 4789.4-2016
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
bacteria
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.