71038BC
Assurance® GDS Cronobacter Tq II Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Scegli un formato
1.110,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GDS Cronobacter Tq II, BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
agenzia
according to AOAC® (PTM)
according to MicroVal
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Assurance GDS®
Durata
6‑12 mo.
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with GDS Rotor-Gene®
Cronobacter spp. (spp.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Simple 1-step enrichment procedure for powdered infant formula, ingredients, and environmental samples
- Results are available in 22-26 hours, including enrichment, sample prep and analysis
Metodo analitico
Note legali
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.