581373-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 kit
Grado di funzionalizzazione
25% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
450 m2/g
Impurezze
5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Nota a piè di pagina
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.