Merck
73070BC
Termociclatore GDS Rotor-Gene Q
Advanced rotary thermocycler for use with Assurance® GDS PCR assays
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41102421
NACRES:
NC.81
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73070
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Assurance® GDS (Sistema di rilevamento genetico) è un sistema automatizzato di amplificazione dell′acido nucleico per il rilevamento di organismi patogeni in campioni alimentari, di ingredienti e ambientali. L′esclusivo progetto di macchina a rotazione centrifuga fa del Rotor-Gene® Q il termociclatore più preciso e versatile tra quelli attualmente disponibili. Ogni provetta ruota in una camera di aria in movimento, mantenendo tutti i campioni esattamente alla stessa temperatura durante la rapida ciclizzazione termica; ciò consente un rilevamento uniforme. Quando ciascuna provetta si allinea con l′ottica di rilevazione, il campione viene illuminato e il segnale fluorescente viene rapidamente raccolto da un singolo, breve percorso ottico. Questa uniformità termica e ottica determina la sensibilità, la precisione e la rapidità dell′analisi PCR, oltre a eliminare la variazioni tra un campione e l′altro e gli effetti di bordo. Questi sono inevitabili negli strumenti tradizionali organizzati in blocchi, a causa dei gradienti di temperatura nel blocco e dei multipli, complessi percorsi ottici.
Application
Il termociclatore GDS Rotor-Gene® Q è usato con i saggi Assurance® GDS per il rilevamento di organismi patogeni in campioni alimentari, di ingredienti e ambientali senza bisogno di ottimizzare le condizioni di reazione e ciclizzazione.
PCR
Features and Benefits
La struttura rotante offre:
  • Variazione tra provette ±0,02 °C per l′uniformità della rilevazione
  • Firmware precaricato specifico per saggi Assurance® GDS
  • Tempi di equilibratura trascurabili per la rapidità dei cicli
  • Totale fiducia nei propri risultati
Other Notes
  • GDS Rotor-Gene Q
  • Manuale d′uso
  • Blocco di raffreddamento GDS Gel (confezione da 2)
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH