1.40143
Brodo di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
EcoCult®, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), USDA-FSIS, APHA, powder, suitable for bioburden testing, microbiology
Sinonimo/i:
Brodo CASO, Brodo al digerito di caseina e al peptone di soia, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, TSB
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
EP
ISO 11133
JP
USDA-FSIS
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA (BAM)
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
EcoCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
bioburden testing
microbiology
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
10-30°C
Compatibilità
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1